tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303754-1G OR303754-500MG
APOSOR303754-1GEA 541 EUR
APOSOR303754-1G APOSOR303754-500MG
tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₂₀ClN₃O₂
Smeltpunt: 118…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12923074
CAS nummer: 633283-53-1