3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR30377-100G
OR30377-500G
OR30377-25G
APOSOR30377-100GEA
35.1
EUR
APOSOR30377-100G
APOSOR30377-500G
APOSOR30377-25G
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid 98%
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Formule:
C₇H₁₀O₂ Smeltpunt: 17 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013781 CAS nummer: 4771-80-6 UN: 3265 ADR: 8,II |