Ethyl-3-chloropicolinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303770-1G OR303770-500MG
APOSOR303770-1GEA 541 EUR
APOSOR303770-1G APOSOR303770-500MG
Ethyl-3-chloropicolinate
Ethyl-3-chloropicolinate
Formule: C₈H₈ClNO₂
Kookpunt: 104…106 °C/0,7mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11656307
CAS nummer: 128073-20-1