Ethyl-4-chloro-6-methylpyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303783-1G OR303783-500MG
APOSOR303783-1GEA 541 EUR
APOSOR303783-1G APOSOR303783-500MG
Ethyl-4-chloro-6-methylpyridine-2-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-methylpyridine-2-carboxylate
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09839163
CAS nummer: 315494-03-2