2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid
OR303784-1G OR303784-500MG
APOSOR303784-1GEA 182 EUR
APOSOR303784-1G APOSOR303784-500MG
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95+%
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656857
CAS nummer: 33814-94-7