3-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303785-1G OR303785-5G
APOSOR303785-1GEA 89.2 EUR
APOSOR303785-1G APOSOR303785-5G
3-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine
3-(Pyridin-4-yl)propan-1-amine
Formule: C₈H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234495
CAS nummer: 30532-36-6