2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303786-1G OR303786-500MG
APOSOR303786-1GEA 263 EUR
APOSOR303786-1G APOSOR303786-500MG
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02094442
CAS nummer: 119434-71-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable