3,5-Dichloro-2-methoxyisonicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303805-1G OR303805-500MG
APOSOR303805-1GEA 676 EUR
APOSOR303805-1G APOSOR303805-500MG
3,5-Dichloro-2-methoxyisonicotinic acid
3,5-Dichloro-2-methoxyisonicotinic acid
Formule: C₇H₅Cl₂NO₃
Smeltpunt: 151…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025889
CAS nummer: 1147979-40-5