5-Methoxy-4-methylpyridin-3-amine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303840-1G OR303840-500MG
APOSOR303840-1GEA 676 EUR
APOSOR303840-1G APOSOR303840-500MG
5-Methoxy-4-methylpyridin-3-amine hydrochloride
5-Methoxy-4-methylpyridin-3-amine hydrochloride
Formule: C₇H₁₁ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11857675
CAS nummer: 1185094-00-1