3-Acetyl-2-pyridine carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303851-1G OR303851-500MG
APOSOR303851-1GEA 900 EUR
APOSOR303851-1G APOSOR303851-500MG
3-Acetyl-2-pyridine carboxylic acid
3-Acetyl-2-pyridine carboxylic acid
Formule: C₈H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16140257
CAS nummer: 716362-04-8