(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303853-1G OR303853-500MG
APOSOR303853-1GEA 900 EUR
APOSOR303853-1G APOSOR303853-500MG
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
(2,3,5-Trichloro-4-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₄Cl₃NO
Smeltpunt: 74…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025893
CAS nummer: 1147979-44-9