2-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303854-1G OR303854-500MG
APOSOR303854-1GEA 900 EUR
APOSOR303854-1G APOSOR303854-500MG
2-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
2-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₂Cl₂N₂
Smeltpunt: 174…175 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD16140331
CAS nummer: 206446-45-9