3-Cyano-6-cyclopropyl-2-pyridine carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303855-1G OR303855-500MG
APOSOR303855-1GEA 900 EUR
APOSOR303855-1G APOSOR303855-500MG
3-Cyano-6-cyclopropyl-2-pyridine carboxylic acid
3-Cyano-6-cyclopropyl-2-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16140342
CAS nummer: 1221791-98-5