2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303859-1G OR303859-500MG
APOSOR303859-1GEA 900 EUR
APOSOR303859-1G APOSOR303859-500MG
2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine 95%
2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine
Formule: C₇H₇Cl₂NO
Smeltpunt: 40…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12405630
CAS nummer: 727648-72-8