6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303862-1G OR303862-500MG
APOSOR303862-1GEA 900 EUR
APOSOR303862-1G APOSOR303862-500MG
6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
6-Chloro-5-iodopyridine-3-carbonitrile
Formule: C₆H₂ClIN₂
Smeltpunt: 150…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16710295
CAS nummer: 856213-95-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable