2-(Pyridin-4-ylmethoxy)acetic acid hydrochloride hydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303876-1G OR303876-500MG
APOSOR303876-1GEA 900 EUR
APOSOR303876-1G APOSOR303876-500MG
2-(Pyridin-4-ylmethoxy)acetic acid hydrochloride hydrate
2-(Pyridin-4-ylmethoxy)acetic acid hydrochloride hydrate
Formule: C₈H₁₂ClNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16090036
CAS nummer: 1452518-57-8