2,3-Dichloroisonicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303883-500MG OR303883-1G
APOSOR303883-500MGEA 563 EUR
APOSOR303883-500MG APOSOR303883-1G
2,3-Dichloroisonicotinonitrile
2,3-Dichloroisonicotinonitrile
Formule: C₆H₂Cl₂N₂
Smeltpunt: 77…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13193096
CAS nummer: 184416-82-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable