5-cyanopicolinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR303889-1G OR303889-5G
APOSOR303889-1GEA 0 EUR
APOSOR303889-1G APOSOR303889-5G
5-cyanopicolinic acid
5-cyanopicolinic acid
Formule: C₇H₄N₂O₂
Smeltpunt: 212…214 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09152775
CAS nummer: 53234-55-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III