5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR303892-1G OR303892-5G OR303892-250MG
APOSOR303892-1GEA 184 EUR
APOSOR303892-1G APOSOR303892-5G APOSOR303892-250MG
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅Cl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697588
CAS nummer: 10177-24-9
UN: 1760
ADR: 8,III