4-Chlorobenzoylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3039-100G OR3039-25G OR3039-5G
APOSOR3039-100GEA 184 EUR
APOSOR3039-100G APOSOR3039-25G APOSOR3039-5G
4-Chlorobenzoylacetonitrile
4-Chlorobenzoylacetonitrile
Formule: C₉H₆ClNO
Smeltpunt: 128…133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051625
CAS nummer: 4640-66-8