3-Pyridinepropanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(3-Pyridyl)propanol, 3-(3-Hydroxypropyl)pyridine
OR303919-1G OR303919-5G
APOSOR303919-1GEA 0 EUR
APOSOR303919-1G APOSOR303919-5G
3-Pyridinepropanol
3-Pyridinepropanol
Formule: C₈H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006414
CAS nummer: 2859-67-8