5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR303921-5G OR303921-10G OR303921-25G
APOSOR303921-5GEA 22 EUR
APOSOR303921-5G APOSOR303921-10G APOSOR303921-25G
5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrNO₃
Smeltpunt: 70…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00456508
CAS nummer: 20357-20-4