2-Chloro-3-methylquinoxaline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303925-1G OR303925-5G
APOSOR303925-1GEA 245 EUR
APOSOR303925-1G APOSOR303925-5G
2-Chloro-3-methylquinoxaline
2-Chloro-3-methylquinoxaline
Formule: C₉H₇ClN₂
Smeltpunt: 86…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023913
CAS nummer: 32601-86-8