Methyl-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303935-1G
OR303935-500MG
APOSOR303935-1GEA
200
EUR
APOSOR303935-1G
APOSOR303935-500MG
Methyl-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate
Methyl-4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate
Formule:
C₁₃H₁₇NO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01452504 CAS nummer: 160598-45-8 |