1-Cyclohexyl-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303946-1G OR303946-500MG
APOSOR303946-1GEA 271 EUR
APOSOR303946-1G APOSOR303946-500MG
1-Cyclohexyl-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
1-Cyclohexyl-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
Formule: C₁₂H₁₅N₃O
Smeltpunt: 224…228 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22126108
CAS nummer: 906532-83-0