Ethyl-2-nitro-3-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}propanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303948-1G OR303948-500MG
APOSOR303948-1GEA 271 EUR
APOSOR303948-1G APOSOR303948-500MG
Ethyl-2-nitro-3-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}propanoate
Ethyl-2-nitro-3-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}propanoate
Formule: C₁₂H₁₃N₃O₄
Smeltpunt: 136…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22126111
CAS nummer: 1373348-96-9