2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR303949-1G OR303949-500MG
APOSOR303949-1GEA 271 EUR
APOSOR303949-1G APOSOR303949-500MG
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
Formule: C₁₂H₁₆N₂
Smeltpunt: 36…40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10014475
CAS nummer: 1018265-76-3