(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR304003-1G
OR304003-5G
APOSOR304003-1GEA
0
EUR
APOSOR304003-1G
APOSOR304003-5G
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
Formule:
C₁₅H₁₇NO Smeltpunt: 102…105 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02677967 CAS nummer: 78603-93-7 |