(R)-(-)-2-Butaanol 99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (R)-(-)-Ethyl methyl carbinol, (R)-(-)-sec-Butyl alcohol, (R)-(-)-2-Hydroxy butane, (R)-(-)-sec-Butanol, (R)-(-)-Methyl ethyl carbinol
OR304038-1G OR304038-5G OR304038-250MG
APOSOR304038-1GEA 80.4 EUR
APOSOR304038-1G APOSOR304038-5G APOSOR304038-250MG
(R)-(-)-2-Butaanol 99+%
(R)-(-)-2-Butaanol
Formule: C₄H₁₀O
MW: 74.12 g/mol
Kookpunt: 99…100 °C
Smeltpunt: –114 °C
Dichtheid: 0.806 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 26 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064280
CAS nummer: 14898-79-4
UN: 1120
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01540