(S)-(+)-2-Octanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: D(+)-2-Octanol, (S)-Octan-2-ol, (S)-(+)-Hexyl methyl carbinol, (S)-(+)-2-Hydroxy octane, (S)-(+)-Methyl hexyl carbinol
OR304045-1G OR304045-5G
APOSOR304045-1GEA 54.1 EUR
APOSOR304045-1G APOSOR304045-5G
(S)-(+)-2-Octanol
(S)-(+)-2-Octanol
Formule: C₈H₁₈O
Kookpunt: 179…180 °C
Vlampunt: 76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064283
CAS nummer: 6169-06-8