(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (R)-Isopropanolamine, (R)-(-)-1-Amino-2-propanol, (R)-1-Aminopropan-2-ol, (-)-1-Aminopropan-2-ol, (R)-(-)-Isopropanolamine, (-)-Isopropanolamine, (R)-1-Amino-2-propanol
OR304058-100G OR304058-25G OR304058-5G
APOSOR304058-100GEA 155 EUR
APOSOR304058-100G APOSOR304058-25G APOSOR304058-5G
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol
Formule: C₃H₉NO
Kookpunt: 160 °C
Smeltpunt: 24…26 °C
Dichtheid: 0,954 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064428
CAS nummer: 2799-16-8
EINECS: 220-532-9
UN: 3259
ADR: 8,II