L-Homoserine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR304076-25G OR304076-100G OR304076-250G
APOSOR304076-25GEA 83.3 EUR
APOSOR304076-25G APOSOR304076-100G APOSOR304076-250G
L-Homoserine 98%
L-Homoserine
Formule: C₄H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063090
CAS nummer: 672-15-1
EINECS: 211-590-6