(S)-(+)-Hydratropic acid 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR304086-100G OR304086-25G OR304086-5G
APOSOR304086-100GEA 729 EUR
APOSOR304086-100G APOSOR304086-25G APOSOR304086-5G
(S)-(+)-Hydratropic acid 97+%
(S)-(+)-Hydratropic acid
Formule: C₉H₁₀O₂
Kookpunt: 115 °C/0,75mmHg
Smeltpunt: 29…30 °C
Dichtheid: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063139
CAS nummer: 7782-24-3