trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30410-100G OR30410-250G OR30410-25G
APOSOR30410-100GEA 168 EUR
APOSOR30410-100G APOSOR30410-250G APOSOR30410-25G
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 98%
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid
Formule: C₈H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006410
CAS nummer: 19337-97-4
EINECS: 214-424-0