Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
OR30429-100G OR30429-25G
APOSOR30429-100GEA 24.9 EUR
APOSOR30429-100G APOSOR30429-25G
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate
Formule: C₆H₇NO₂S
Kookpunt: 100…102 °C/0,1mmHg
Smeltpunt: 62…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009765
CAS nummer: 22288-78-4
EINECS: 244-895-8