trans-Cyclobutane-1,2-dicarbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR304349-1G OR304349-5G
APOSOR304349-1GEA 198 EUR
APOSOR304349-1G APOSOR304349-5G
trans-Cyclobutane-1,2-dicarbonitrile
trans-Cyclobutane-1,2-dicarbonitrile
Formule: C₆H₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00221717
CAS nummer: 3211-20-9