Cyclobutyl methyl ketone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Acetylcyclobutane, Ketone cyclobutyl methyl, 1-Cyclobutylethan-1-one, 1-Cyclobutylethanone, Cyclobutyl Methyl Ketone
OR304351-25G OR304351-5G
APOSOR304351-25GEA 537 EUR
APOSOR304351-25G APOSOR304351-5G
Cyclobutyl methyl ketone
Cyclobutyl methyl ketone
Formule: C₆H₁₀O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037148
CAS nummer: 3019-25-8