5-Amino-1H-indazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR30440-100G OR30440-5G OR30440-25G
APOSOR30440-100GEA 220 EUR
APOSOR30440-100G APOSOR30440-5G APOSOR30440-25G
5-Amino-1H-indazole 95%
5-Amino-1H-indazole
Formule: C₇H₇N₃
Smeltpunt: 172…178 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037975
CAS nummer: 19335-11-6
EINECS: 242-971-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III