4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) 98% free radical
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30449-25G OR30449-5G OR30449-100G
APOSOR30449-25GEA 139 EUR
APOSOR30449-25G APOSOR30449-5G APOSOR30449-100G
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) 98% free radical
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO)
Formule: C₉H₁₉N₂O
Kookpunt: 98 °C/3,75mmHg
Smeltpunt: 33…39 °C
Dichtheid: 0,896 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006479
CAS nummer: 14691-88-4
EINECS: 238-738-2