6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30464-25G OR30464-5G
APOSOR30464-25GEA 143 EUR
APOSOR30464-25G APOSOR30464-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Formule: C₉H₈BrNO
Smeltpunt: 170…172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03839832
CAS nummer: 3279-90-1