4-Chloro-2-iodophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30481-5G OR30481-10G OR30481-1G
APOSOR30481-5GEA 29.2 EUR
APOSOR30481-5G APOSOR30481-10G APOSOR30481-1G
4-Chloro-2-iodophenol 98%
4-Chloro-2-iodophenol
Formule: C₆H₄ClIO
Smeltpunt: 74…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235248
CAS nummer: 71643-66-8