5-Chloroisatoic anhydride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR30482-100G OR30482-25G
APOSOR30482-100GEA 162 EUR
APOSOR30482-100G APOSOR30482-25G
5-Chloroisatoic anhydride 97%
5-Chloroisatoic anhydride
Formule: C₈H₄ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006701
CAS nummer: 4743-17-3