Cyclobutanone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR30488-25G OR30488-5G OR30488-100G
APOSOR30488-25GEA 49.7 EUR
APOSOR30488-25G APOSOR30488-5G APOSOR30488-100G
Cyclobutanone 98%
Cyclobutanone
Formule: C₄H₆O
Kookpunt: 97…99 °C
Smeltpunt: –51 °C
Dichtheid: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 10 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001332
CAS nummer: 1191-95-3
EINECS: 214-745-6
UN: 1224
ADR: 3,II