3-Hydroxypropiononitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR3049-1KG
OR3049-250G
APOSOR3049-1KGEA
203
EUR
APOSOR3049-1KG
APOSOR3049-250G
3-Hydroxypropiononitrile
3-Hydroxypropiononitrile
Formule:
C₃H₅NO Kookpunt: 227…228 °C Smeltpunt: –46 °C Dichtheid: 1,041 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 113 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002826 CAS nummer: 109-78-4 EINECS: 203-704-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...