2,5-Dibromohydroquinone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30490-10G OR30490-5G
APOSOR30490-10GEA 33.7 EUR
APOSOR30490-10G APOSOR30490-5G
2,5-Dibromohydroquinone 98%
2,5-Dibromohydroquinone
Formule: C₆H₄Br₂O₂
Smeltpunt: 193 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192664
CAS nummer: 14753-51-6