4-Methoxyresorcinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305005-1G OR305005-250MG
APOSOR305005-1GEA 0 EUR
APOSOR305005-1G APOSOR305005-250MG
4-Methoxyresorcinol
4-Methoxyresorcinol
Formule: C₇H₈O₃
Kookpunt: 115…116 °C/1mmHg
Smeltpunt: 66…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00210443
CAS nummer: 6100-60-3