Hexyl chloroformate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Hexyl carbonochloridate
OR30504-100G OR30504-25G
APOSOR30504-100GEA 139 EUR
APOSOR30504-100G APOSOR30504-25G
Hexyl chloroformate 98%
Hexyl chloroformate
Formule: C₇H₁₃ClO₂
MW: 164.6299 g/mol
Kookpunt: 60…61 °C/7mmHg
Dichtheid: 1.007 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 62 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000651
CAS nummer: 6092-54-2
EINECS: 228-036-4
UN: 3277
ADR: 6.1+8 II