7-Isoquinolinol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30506-5G OR30506-25G
APOSOR30506-5GEA 173 EUR
APOSOR30506-5G APOSOR30506-25G
7-Isoquinolinol 98%
7-Isoquinolinol
Formule: C₉H₇NO
Smeltpunt: 226…228 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00456131
CAS nummer: 7651-83-4