3-Iodo-1H-indazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305076-1G OR305076-5G
APOSOR305076-1GEA 22 EUR
APOSOR305076-1G APOSOR305076-5G
3-Iodo-1H-indazole 98%
3-Iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₅IN₂
Smeltpunt: 139…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972469
CAS nummer: 66607-27-0