4-Methoxy-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR305095-1G OR305095-250MG
APOSOR305095-1GEA 131 EUR
APOSOR305095-1G APOSOR305095-250MG
4-Methoxy-1H-indazole
4-Methoxy-1H-indazole
Formule: C₈H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261131
CAS nummer: 351210-06-5